Stampa…
Resorcina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
Synonyms: Resorcinolo1,3-Diidrossibenzene
EHERC16811200EA 70.6 CHF
EHERC16811200
Resorcina
Resorcina
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…111 °C
Densità: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002269
CAS Number: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/84/2299384.jpg
Mehr About VWR