Stampa…
Pirocatechina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
Synonyms: Pirocatecolo1,2-Diidrossibenzeneo-Diidrossibenzene
EHERC11060000EA 65.4 CHF
EHERC11060000
Pirocatechina
Pirocatechina
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 103…105 °C
Densità: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002188
CAS Number: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08183
Mehr About VWR