Stampa…
4-Hydroxythiophenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO370630250EA 239 CHF
ACRO370630250 ACRO370630050
4-Hydroxythiophenol 99%
4-Hydroxythiophenol
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Punto di ebollizione: 149…150 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 33…35 °C
Flash Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00004850
CAS Number: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
UN: 2923
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR