Stampa…

3-Phenoxyphenol

Fornitore: Molekula
Attenzione

MOLE24201126-5GEA 0 CHF
MOLE24201126-5G
3-Phenoxyphenol
3-Phenoxyphenol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 1,1722 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003543
CAS Number: 713-68-8
EINECS: 211-930-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR