Stampa…
4-Methoxythiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16009.06EA 98.8 CHF
A16009.06 A16009.22 A16009.14
4-Methoxythiophenol ≥97%
4-Methoxythiophenol
Formula: C₇H₈OS
Peso molecolare: 140,21 g/mol
Punto di ebollizione: 100…103 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 1,140
Flash Pt: 96 °C (204 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004849
CAS Number: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR