Stampa…
3-Methoxythiophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10648.03EA 50.7 CHF
A10648.03 A10648.14 A10648.06
3-Methoxythiophenol ≥98%
3-Methoxythiophenol
Formula: C₇H₈OS
Peso molecolare: 140,21 g/mol
Punto di ebollizione: 225…227 °C
Densità: 1,136
Flash Pt: 96 °C (204 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004841
CAS Number: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR