Stampa…

2-Fenossietanolo

Fornitore: U.S. Pharmacopeia
Attenzione

Synonyms: Fenil glicol

USPH1526200EA 439 CHF
USPH1526200
2-Fenossietanolo
2-Fenossietanolo
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/89/2297789.jpg

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR