Stampa…
2-Fenossietanolo
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione
Synonyms: Fenil glicol
PROOMM0952.00EA 2430 CHF
PROOMM0952.00
2-Fenossietanolo
2-Fenossietanolo
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/89/2297789.jpg
Mehr About VWR