Stampa…
2-Nitroresorcinol
Fornitore: Molekula
MOLE48372557-25GEA 0 CHF
MOLE48372557-25G
2-Nitroresorcinol
2-Nitroresorcinol
Formula: C₆H₅NO₄
Peso molecolare: 155,11 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…84 °C
Densità: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
MDL Number: MFCD00007124
CAS Number: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR