Stampa…
2-Nitroresorcinol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO416160250EA 166 CHF
ACRO416160250 ACRO416160100
2-Nitroresorcinol 98%
2-Nitroresorcinol
Formula: C₆H₅NO₄
Peso molecolare: 155,11 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…84 °C
MDL Number: MFCD00007124
CAS Number: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR