Bario difenilammin-4-solfonato, puro indicator grade
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO401680500EA
322
CHF
ACRO401680500
ACRO401680100
ACRO401680050
Bario difenilammin-4-solfonato, puro indicator grade
Bario difenilammin-4-solfonato
Formula:
C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂ Peso molecolare: 633,89 g/mol Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007497 CAS Number: 6211-24-1 EINECS: 228-278-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III |
Appearance | Off-white to grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C) |
Sensitivity | (as indicator) Passes test |