Stampa…
2,4-Diaminoanisolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
32831-100MGEA 90.5 CHF
32831-100MG
2,4-Diaminoanisolo, Supelco®
2,4-Diaminoanisolo
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 149…150 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 67,2 °C
CAS Number: 615-05-4
EINECS: 210-406-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03018
Mehr About VWR