Stampa…

2,4-Diaminoanisolo

Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo

EHERCA15081900EA 130 CHF
EHERCA15081900
2,4-Diaminoanisolo
2,4-Diaminoanisolo
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 149…150 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 67,2 °C
CAS Number: 615-05-4
EINECS: 210-406-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03018

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR