Stampa…
p-Fenilendiamina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
Synonyms: 1,4-Fenilendiamina
EHERC16058000EA 116 CHF
EHERC16058000
p-Fenilendiamina
p-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 267 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…141 °C
Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007901
CAS Number: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439
Mehr About VWR