Solfanilammide
Fornitore: Molekula
Synonyms:
4-Amminobenzinsolfonammide
MOLE23436681-1KGEA
0
CHF
MOLE23436681-1KG
Solfanilammide
Solfanilammide
Formula:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ Peso molecolare: 172,21 g/mol Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 163…167 °C Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007939 CAS Number: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 12,09094 |