Stampa…
Solfanilammide Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 4-Amminobenzinsolfonammide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11799.0100EA 184 CHF
1.11799.0100
Solfanilammide Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Solfanilammide
Formula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…167 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007939
CAS Number: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 12,09094
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/03/2297603.jpg
Visualizza i codici
Solubility 7.5 g/l (25 °C)
Melting Point 163 - 167 °C
Molar Mass 172.2 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.50 g/cm3
pH 5.8 - 6.1 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR