Stampa…
Solfanilammide
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Amminobenzinsolfonammide
EHERC17000000EA 75.8 CHF
EHERC17000000
Solfanilammide
Solfanilammide
Formula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…167 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007939
CAS Number: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 12,09094
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/03/2297603.jpg
Mehr About VWR