Stampa…
2-Aminothiophenol
Fornitore: Molekula
MOLE85307137-500GEA 0 CHF
MOLE85307137-500G
2-Aminothiophenol
2-Aminothiophenol
Formula: C₆H₇NS
Peso molecolare: 125,19 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007702
CAS Number: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,III
Mehr About VWR