Stampa…
2-Aminothiophenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO153901000EA 71.7 CHF
ACRO153901000 ACRO153905000
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Formula: C₆H₇NS
Peso molecolare: 125,19 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007702
CAS Number: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR