Stampa…
4-Aminofenolo
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
EHERC10212000EA 40.9 CHF
EHERC10212000
4-Aminofenolo
4-Aminofenolo
Formula: H₂NC₆H₄OH
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼186 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 195 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007869
CAS Number: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/69/2300469.jpg
Mehr About VWR