2-Aminofenolo
Fornitore: Molekula
|
Attenzione
|
MOLEM43322233EA
0
CHF
MOLEM43322233
2-Aminofenolo
2-Aminofenolo
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa) Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >175 °C |
MDL Number:
MFCD00007690 CAS Number: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00460 |