Stampa…
2-Aminofenolo
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
EHERC10210000EA 41.9 CHF
EHERC10210000
2-Aminofenolo
2-Aminofenolo
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >175 °C
MDL Number: MFCD00007690
CAS Number: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Mehr About VWR