p-Anisidina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Anisidina
, 4-Metossianilina
ACRO104830050EA
29.9
CHF
ACRO104830050
ACRO104830010
ACRO104832500
p-Anisidina 99%
p-Anisidina
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,15 g/mol Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 56…59 °C Densità: 1,06 g/cm³ Flash Pt: 122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007864 CAS Number: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00670 |
Appearance | Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine) |
Pyrrolidone | ≤0.2 % |