Stampa…

2-Amino-4-nitrophenol 99%

Attenzione

ACRO400890250EA 87 CHF
ACRO400890250 ACRO400890500 ACRO400892500
2-Amino-4-nitrophenol 99%
2-Amino-4-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 143 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007695
CAS Number: 99-57-0
EINECS: 202-767-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR