4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A16805.06EA
114
CHF
A16805.06
A16805.14
4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formula:
C₈H₇NO₂ Peso molecolare: 149,15 g/mol Punto di ebollizione: 119…120 °C (20 mmHg) Densità: 1,151 Flash Pt: 98 °C (208 °F) |
MDL Number:
MFCD00002026 CAS Number: 5416-93-3 EINECS: 226-513-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |