Stampa…
4-Iodobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B25388.22EA 723 CHF
B25388.22 B25388.14 B25388.06 ABCRAB174797.0025
4-Iodobenzoyl chloride ≥98%
4-Iodobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClIO
Peso molecolare: 266,47 g/mol
Punto di ebollizione: 120…121 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 61…65 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001058
CAS Number: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Mehr About VWR