Stampa…
3-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A10856.03EA 136 CHF
A10856.03 A10856.14 A10856.06
3-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
3-Chlor-4-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄ClFS
Peso molecolare: 162,61 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C (2 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052938
CAS Number: 60811-23-6
Mehr About VWR