Stampa…
2,4-Difluorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B24726.06EA 290 CHF
B24726.06 B24726.03
2,4-Difluorothiophenol ≥97%
2,4-Difluorothiophenol
Formula: C₆H₄F₂S
Peso molecolare: 146,16 g/mol
Punto di ebollizione: 52 °C (15 mmHg)
Densità: 1,290
Flash Pt: 53 °C (127 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203477
CAS Number: 1996-44-7
EINECS: 000-000-0
UN: 1228
ADR: 3,III
Mehr About VWR