Stampa…
2,6-Difluorophenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L14779.06EA 304 CHF
L14779.06 L14779.03
2,6-Difluorophenyl isocyanate ≥97%
2,6-Difluorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₃F₂NO
Peso molecolare: 155,1 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 22…25 °C
Flash Pt: 58 °C (136 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001998
CAS Number: 65295-69-4
EINECS: 000-000-0
UN: 2930
ADR: 6.1,II
Mehr About VWR