Stampa…

3-Fluorobenzoyl chloride 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

ACRO171980250EA 85 CHF
ACRO171980250 ACRO171981000 ACRO171980050
3-Fluorobenzoyl chloride 97%
3-Fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158,56 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,3 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000670
CAS Number: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 1760
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR