2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A17920.14EA
277
CHF
A17920.14
A17920.06
2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₃ClF₂O Peso molecolare: 176,55 g/mol Punto di ebollizione: 96…98 °C (15 mmHg) Densità: 1,437 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000658 CAS Number: 72482-64-5 EINECS: 276-690-4 UN: 3265 ADR: 8,II |