Stampa…

2,3,5-Trifluorobenzaldehyde ≥97%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

B20340.03EA 87.7 CHF
B20340.03 B20340.06
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde ≥97%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₃O
Peso molecolare: 160,1 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C
Densità: 1,407
Flash Pt: 57 °C (135 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083538
CAS Number: 126202-23-1
UN: 1989
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR