Stampa…
3,4-Difluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO359160050EA 74.2 CHF
ACRO359160050 MAYBAC35916.50 MAYBAC35916.1
3,4-Difluorophenylboronic acid 97%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Peso molecolare: 157,91 g/mol
Punto di fusione: 289…290 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00807405
CAS Number: 168267-41-2
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR