Stampa…
Acido Tereftalico
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17321500EA 72.3 CHF
EHERC17321500
Acido Tereftalico
Acido Tereftalico
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di ebollizione: 392 °C (1013 hPa)
Densità: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002558
CAS Number: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Mehr About VWR