Stampa…
Isophthalic acid
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14447000EA 53.4 CHF
EHERC14447000
Isophthalic acid
Isophthalic acid
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di ebollizione: 119…121 °C (6 mmHg)
Punto di fusione: 345…348 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002516
CAS Number: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216
Mehr About VWR