Dimethyl terephthalate
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17322000EA
99.9
CHF
EHERC17322000
Dimethyl terephthalate
Dimethyl terephthalate
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Peso molecolare: 194,19 g/mol Punto di ebollizione: 288 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 139 °C Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008440 CAS Number: 120-61-6 EINECS: 204-411-8 Merck Index: 12,09306 |