Dietile ftalato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
23395.362EA
325
CHF
23395.362
Dietile ftalato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dietile ftalato
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ Peso molecolare: 222,24 g/mol Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –3 °C Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 156 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009111 CAS Number: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 12,07527 |
Assay | Min. 99.5 % |
Density (20/4) | 1.110 - 1.120 |
Water | Max. 0.1 % |