Stampa…
Dietile ftalato
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16172000EA 70.6 CHF
EHERC16172000
Dietile ftalato
Dietile ftalato
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009111
CAS Number: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/50/2299950.jpg
Mehr About VWR