Stampa…
Dibutile ftalato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Butile ftalatoDBP
M-Clarity™ quality level = MQ100
36736-1GEA 57.2 CHF
36736-1G
Dibutile ftalato, Supelco®
Ftalato di dibutile
Formula: C₁₆H₂₂O₄
Peso molecolare: 278,35 g/mol
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 171 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009441
CAS Number: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9,III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/42/26651342.jpg
Mehr About VWR