Stampa…
Propil 4-idrossibenzoato sale sodico
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Pericolo
PROOMM0432.01EA 1190 CHF
PROOMM0432.01
Propil 4-idrossibenzoato sale sodico
Propil 4-idrossibenzoato sale sodico
Formula: C₁₀H₁₁NaO₃
Peso molecolare: 202,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016477
CAS Number: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1
Mehr About VWR