Stampa…
Propil 4-idrossibenzoato
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
EHERC14229200EA 63.7 CHF
EHERC14229200
Propil 4-idrossibenzoato
Propil 4-idrossibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002354
CAS Number: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 12,08051
Mehr About VWR