Stampa…
Butil 4-idrossibenzoato
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0496.00EA 2430 CHF
PROOMM0496.00
Butil 4-idrossibenzoato
Butil 4-idrossibenzoato
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di ebollizione: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Punto di fusione: 73 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016478
CAS Number: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Mehr About VWR