Butil 4-idrossibenzoato
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228780EA
102
CHF
EHERC14228780
Butil 4-idrossibenzoato
Butil 4-idrossibenzoato
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Peso molecolare: 194,23 g/mol Punto di ebollizione: 156…157 °C (3,5 mmHg) Punto di fusione: 73 °C Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016478 CAS Number: 94-26-8 EINECS: 202-318-7 Merck Index: 13,01583 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...