4-Nitrobenzoil cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A12543.09EA
45.8
CHF
A12543.09
ABCRAB118201.1000
A12543.0B
A12543.30
4-Nitrobenzoil cloruro ≥98%
4-Nitrobenzoil cloruro
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Peso molecolare: 185,57 g/mol Punto di ebollizione: 155 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 71…74 °C Densità: 1,53 Flash Pt: 102 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007345 CAS Number: 122-04-3 EINECS: 204-517-4 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,06687 |