Stampa…
2,4-Dichloro-5-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L18369.14EA 589 CHF
L18369.14
2,4-Dichloro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Dichloro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃Cl₂NO₃
Punto di fusione: 97…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093072
CAS Number: 39489-77-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR