Stampa…
2-Chlorophenyl isothiocyanate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO292240050EA 59.9 CHF
ACRO292240050 ACRO292240250
2-Chlorophenyl isothiocyanate 99%
2-Chlorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₄ClNS
Peso molecolare: 169,63 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Densità: 1,29 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004801
CAS Number: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6598 to 1.6630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR