Stampa…
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Pericolo
A19236.14EA 244 CHF
A19236.14 A19236.06
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Peso molecolare: 204,08 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 60…61 °C
Densità: 1,422
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037828
CAS Number: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Mehr About VWR