Stampa…

2-Chloro-6-nitrobenzamide ≥98%

Attenzione

L16949.06EA 165 CHF
L16949.06
2-Chloro-6-nitrobenzamide ≥98%
2-Chloro-6-nitrobenzamide
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
Punto di fusione: ∼ 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093931
CAS Number: 107485-64-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR