Stampa…
2-Chlorobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15706.14EA 73.2 CHF
A15706.14 A15706.22
2-Chlorobenzamide ≥98%
2-Chlorobenzamide
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,58 g/mol
Punto di fusione: 140…144 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (18 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007973
CAS Number: 609-66-5
EINECS: 210-195-6
Mehr About VWR