Stampa…

2,6-Dichlorobenzamide, Supelco®

36605-1GEA 58.6 CHF
36605-1G
2,6-Dichlorobenzamide, Supelco®
2,6-Dichlorobenzamide
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 203 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007975
CAS Number: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR